Läs mer
2-fluorbenseneddiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluorobenzeneacetic Acid |
| CAS | 451-82-1 |
| Molekylformel | C8H7FO2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | (o-Fluorophenyl)acetic Acid, (2-Fluorophenyl)acetic Acid, (o-Fluorophenyl)acetic Acid, 2-(2-Fluorophenyl)ethanoic Acid, NSC 401, o-Fluorobenzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| LEDER | FC1=CC=CC=C1CC(O)=O |
| IUPAC-namn | 2-(2-fluorfenyl)ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.14 |
| Formel vikt | 154.04 |