Läs mer
2-Fluorobenzenenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluorobenzenenitrile |
| CAS | 394-47-8 |
| Molekylformel | C7H4FN |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Cyanofluorobenzene, 2-Fluorocyanobenzene, o-Cyanofluorobenzene, 2-Fluorophenyl Cyanide, o-Fluorobenzonitrile, NSC 88278 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H |
| LEDER | Fc1ccccc1C#N |
| IUPAC-namn | 2-fluorobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.11 |
| Formel vikt | 121.0328 |