Läs mer
2-Fluorbensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 10619784 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10619784 5 g Glasflaska 5g
10105832 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10619784 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 375780050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 2905-21-7 | C6H4ClFO2S | 194,60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2905-21-7
Molekylformel C6H4ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 194.60
MDL-nummer MFCD00042285
InChI-nyckel ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-fluorobenzenesulfonylchloride, 2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 2-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro, chloro 2-fluorophenyl sulfone, pubchem5138, ksc205g6f
PubChem CID 137761
IUPAC-namn 2-fluorbensensulfonylklorid
LEDER FC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzenesulfonyl chloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 26,0 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 140,0 °C till 142,0 °C (12,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (ex Cl) (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4SO2Cl
Brytningsindex 1,5350 till 1,5380
Kvantitet 5 g
Formel vikt 194.61
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.