Läs mer
2-fluorbenshydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11431417
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431417 250 g 250g
11411417 10 g 10g
11421417 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11431417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24921.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 446-24-2 | C7H7FN2O | 154.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-24-2
Molekylformel C7H7FN2O
Molekylvikt (g/mol) 154.14
MDL-nummer MFCD00025112
InChI-nyckel YJCCKQQVXNNAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic hydrazide, o-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic acid hydrazide, 2-fluorobenzoylhydrazine, 2-fluorobenzenecarbohydrazide, pubchem3481, 2-fluoro-benzohydrazide, acmc-209jyw, 2-fluoranylbenzohydrazide
PubChem CID 136288
IUPAC-namn 2-fluorbensohydrazid
LEDER NNC(=O)C1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzhydrazide
Smältpunkt 72°C to 74°C
Kvantitet 250 g
Formel vikt 154.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.