Läs mer
2-Fluorobenzoesyra, 99 %
Produktkod. 10357130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10357130 25 g Plastflaska 25g
10336700 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10357130 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119360250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 445-29-4 | C7H5FO2 | 140,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 445-29-4
Molekylformel C7H5FO2
Molekylvikt (g/mol) 140.11
MDL-nummer MFCD00002405
InChI-nyckel NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro, ortho-fluorobenzoic acid, o-fluorbenzoesaeure, benzoic acid, o-fluoro, fluorobenzoic acid, unii-64uz32koo4, o-fluorbenzoesaeure german, ofba, 2-fluoro-benzoic acid
PubChem CID 9935
ChEBI CHEBI:19577
IUPAC-namn 2-fluorbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzoic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 123 °C till 125 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel FC6H4CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 09, 333
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 7,2 g/L (25 °C)
Formel vikt 140.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.