missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Fluorobenzoic Acid-d4, TRC

Produktkod. 30408264
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408264 10 mg
30406331 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30408264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF58838210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 646502-89-8
Molekylformel C7 2H4 H F O2
Molekylvikt (g/mol) 144.14
Synonym Benzoic-2,3,4,5-d4 acid, 6-fluoro- (9CI), 2-Fluorobenzoic Acid-d4, 6-Fluorobenzoic-2,3,4,5-d4 acid, 2-Fluorobenzoic-d4 Acid, 2-Fluorobenzoic Acid-D4
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetradeuterio-6-fluorobenzoic acid
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(F)c1[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzoic acid ring-d4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D
Formel vikt 144.0525
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.