Läs mer
2-Fluorobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluorobenzoic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| Formel vikt | 140.0274 |