Läs mer
2-fluorobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30405251
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405251 10 g
30404307 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30405251 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF58838010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 445-29-4
Molekylformel C7H5FO2
Molekylvikt (g/mol) 140.11
Synonym o-Fluorobenzoic Acid, NSC 10319
LEDER OC(=O)c1ccccc1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzoic Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Formel vikt 140.0274