Läs mer
2-Fluorobenzoic-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluorobenzoic acid ring-d4 |
| CAS | 646502-89-8 |
| Molekylformel | C7 2H4 H F O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5FO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(F)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-fluorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.14 |
| Formel vikt | 144.0525 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |