Learn More
2-fluorbensoehydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11985671 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
10g
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
11985671 10 g Glasflaska 10g
1 options
Product Code. 11985671 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 443370100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzoic hydrazide
CAS 446-24-2
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 70.0°C to 72.0°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H7FN2O
MDL-nummer MFCD00025112
Kvantitet 10 g
Synonym 2-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic hydrazide, o-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic acid hydrazide, 2-fluorobenzoylhydrazine, 2-fluorobenzenecarbohydrazide, pubchem3481, 2-fluoro-benzohydrazide, acmc-209jyw, 2-fluoranylbenzohydrazide
InChI-nyckel YJCCKQQVXNNAAR-UHFFFAOYSA-N
LEDER NNC(=O)C1=CC=CC=C1F
IUPAC-namn 2-fluorbensohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 154.14
PubChem CID 136288
Formel vikt 154.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Fluorobenzoic hydrazide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.