Läs mer
2-Fluorobenzonitrile, 99%
Produktkod. 11426967
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426967 10 g 10g
11436967 50 g 50g
11359619 100 g 100g
11446967 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11426967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14375.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 394-47-8 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 394-47-8
Molekylformel C7H4FN
Molekylvikt (g/mol) 121.11
MDL-nummer MFCD00001773
InChI-nyckel GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro, o-cyanofluorobenzene, 2-fluorobenzonitril, 2-cyanofluorobenzene, benzonitrile, o-fluoro, fluorobenzonitrile, 2-fluorobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-benzonitrile, 1-cyano-2-fluorobenzene
PubChem CID 67855
IUPAC-namn 2-fluorbensonitril
LEDER FC1=CC=CC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzonitrile
Densitet 1.138
Kokpunkt 196°C to 198°C
Flampunkt 73°C (163°F)
Odör Almond-like
Brytningsindex 1.507
Kvantitet 10 g
Beilstein 2042184
Formel vikt 121.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.