missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Fluorobenzonitrile-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluorobenzonitrile-D4 |
| CAS | 2256740-46-0 |
| Molekylformel | C7 D4 F N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzonitrile-2,3,4,5-d4, 6-fluoro- (ACI), 6-Fluorobenzonitrile-2,3,4,5-d4 (ACI), 2-Fluorobenzonitrile-d4, 2-Fluorobenzonitrile-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C#N)c(F)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-fluorobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.1364 |
| Formel vikt | 125.0579 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?