Läs mer
2-Fluorbensofenon, 98+%
Codice prodotto. 11377336
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
11377336 25 g 25g
11367336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11377336 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09316.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 342-24-5 | C13H9FO | 200,212 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 342-24-5
Molekylformel C13H9FO
Molekylvikt (g/mol) 200.212
MDL-nummer MFCD00000318
InChI-nyckel DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl phenyl methanone, o-fluorobenzophenone, fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl-phenylmethanone, 2-fluoro-phenyl-phenylmethanone, 2-fluorophenyl phenyl ketone, methanone, 2-fluorophenyl phenyl, pubchem4228, acmc-1ckt6
PubChem CID 67650
IUPAC-namn (2-fluorfenyl)-fenylmetanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2F
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzophenone
Densitet 1.186
Kokpunkt 149 °C till 150 °C (16 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.5864
Kvantitet 25 g
Beilstein 2047045
Formel vikt 200.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.