Läs mer
2-Fluorobenzotiazol, 99 %
Produktkod. 11314236
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314236 250 mg 250mg
11394226 1 g 1g
11304236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19316.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
CAS: 1123-98-4 | C7H4FNS | 153,174 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1123-98-4
Molekylformel C7H4FNS
Molekylvikt (g/mol) 153.174
MDL-nummer MFCD00047254
InChI-nyckel QVWCHVAUHZEAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzothiazole, 2-fluorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl fluoride, benzothiazole, 2-fluoro, 2-fluoro-benzothiazole, fluorobenzothiazole, acmc-2099en, #
PubChem CID 70753
IUPAC-namn 2-fluor-1,3-bensotiazol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzothiazole
Densitet 1.33
Kokpunkt 97°C to 98°C (16 mmHg)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.583
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2810
Beilstein 971503
Formel vikt 153.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.