Läs mer
2-Fluorobenzotrifluoride, 99%
Código de producto. 11349619
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
11349619 5 g 5g
11409246 25 g 25g
11419246 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11349619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18095.06
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 392-85-8 | C7H4F4 | 164.103 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 392-85-8
Molekylformel C7H4F4
Molekylvikt (g/mol) 164.103
MDL-nummer MFCD00000374
InChI-nyckel BGVGHYOIWIALFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, o-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, benzene, fluoro trifluoromethyl, o,alpha,alpha,alpha-tetrafluorotoluene, a,a,a,2-tetrafluorotoluene, alpha,alpha,alpha,ar-tetrafluorotoluene, 2-trifluoromethyl fluorobenzene
PubChem CID 9807
IUPAC-namn 1-fluor-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)F
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzotrifluoride
Smältpunkt -49°C
Densitet 1.293
Kokpunkt 114°C to 115°C
Flampunkt 17°C (62°F)
Brytningsindex 1.406
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2046638
Formel vikt 164.1
Procent renhet 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluorobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consejos de prudencia
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Fluorobenzotrifluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.