Läs mer
2-fluorbensoylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11493117
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493117 500 g 500g
11473117 25 g 25g
11483117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16096.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 393-52-2 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 393-52-2
Molekylformel C7H4ClFO
Molekylvikt (g/mol) 158.556
MDL-nummer MFCD00000656
InChI-nyckel RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-fluoro, benzoyl chloride, o-fluoro, 2-fluorobenzoylchloride, 2-fluoro benzoyl chloride, unii-z4h017n76s, ccris 5914, fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, fluoro, 2-fluorobenzoic acid chloride
PubChem CID 9808
IUPAC-namn 2-fluorbensoylklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzoyl chloride
Smältpunkt 4°C to 6°C
Densitet 1.331
Kokpunkt 207°C
Flampunkt 82°C (179°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.5365
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 636864
Känslighet Moisture Sensitive
Formel vikt 158.56
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.