Läs mer
2-Fluorobenzoyl Chloride, TRC
Produktkod. 30393773
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30393773 5 g
1 options
Produktkod. 30393773 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5885755G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzoyl Chloride
CAS 393-52-2
Molekylformel C7H4ClFO
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Fluoro-benzoyl Chloride, 2-Fluorobenzenecarbonyl Chloride, o-Fluorobenzoyl Chloride, NSC 88304
InChI formel InChI=1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
LEDER Fc1ccccc1C(=O)Cl
Molekylvikt (g/mol) 158.56
Formel vikt 157.9935