Läs mer
2-fluorbensylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11472517
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472517 10 g 10g
11482517 50 g 50g
11339619 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14791.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 446-51-5 | C7H7FO | 126.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-51-5
Molekylformel C7H7FO
Molekylvikt (g/mol) 126.13
MDL-nummer MFCD00004601
InChI-nyckel QEHXDOJPVIHUDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzyl alcohol, 2-fluorophenyl methanol, o-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-fluoro, 2-fluorobenzylalcohol, 2-fluoro-benzenemethanol, 2-fluorobenzylic alcohol, 2-fluorophenyl methan-1-ol, pubchem3485, acmc-1asq8
PubChem CID 67969
IUPAC-namn (2-fluorfenyl)metanol
LEDER OCC1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzyl alcohol
Densitet 1.175
Kokpunkt 201°C
Flampunkt 90°C (194°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.514
Kvantitet 10 g
Beilstein 2079486
Formel vikt 126.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.