Läs mer
2-Fluorobenzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10760871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10760871 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10760871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171970250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzyl alcohol
Namnnotering 98%
CAS 446-51-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1700g/mL, 1.17
Kokpunkt 200.0°C
Flampunkt 90°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H7FO
Linjär formel FC6H4CH2OH
Brytningsindex 1.5126 to 1.5146
MDL-nummer MFCD00004601
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, I, 222
Synonym 2-fluorobenzyl alcohol, 2-fluorophenyl methanol, o-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-fluoro, 2-fluorobenzylalcohol, 2-fluoro-benzenemethanol, 2-fluorobenzylic alcohol, 2-fluorophenyl methan-1-ol, pubchem3485, acmc-1asq8
InChI-nyckel QEHXDOJPVIHUDO-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC1=CC=CC=C1F
IUPAC-namn (2-fluorophenyl)methanol
Molekylvikt (g/mol) 126.13
PubChem CID 67969
Formel vikt 126.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid