Läs mer
2-Fluorobenzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluorobenzyl Alcohol |
| CAS | 446-51-5 |
| Molekylformel | C7H7OF |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | NSC 158274, o-Fluorobenzyl Alcohol, 2-Fluorobenzenemethanol, (2-Fluorophenyl)methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7FO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2 |
| LEDER | C1=CC=C(C(=C1)CO)F |
| IUPAC-namn | (2-fluorophenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.13 |
| Formel vikt | 126.0481 |