Läs mer
2-Fluorobenzyl bromide, 98%
Produktkod. 10513181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10513181 25 g Glasflaska 25g
10092540 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10513181 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197960250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 446-48-0 | C7H6BrF | 189.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-48-0
Molekylformel C7H6BrF
Molekylvikt (g/mol) 189.03
MDL-nummer MFCD00000324
InChI-nyckel FFWQLZFIMNTUCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzylbromide, o-fluorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-fluorotoluene, alpha-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro, 2-fluoro-benzylbromide
PubChem CID 67968
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-2-fluorbensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CBr)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzyl bromide
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.5670g/mL, 1.567
Kokpunkt 84°C to 85°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 82°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4CH2Br
Brytningsindex 1.5495 to 1.5515
Kvantitet 25 g
Beilstein 05, II, 238
Formel vikt 189.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluorobenzyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.