Läs mer
2-Fluorobenzyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluorobenzyl Bromide |
| CAS | 446-48-0 |
| Molekylformel | C7H6BrF |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-2-fluorobenzene, 2-(Bromomethyl)fluorobenzene, o-Fluorobenzyl Bromide, alpha-Bromo-2-fluorotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2 |
| LEDER | Fc1ccccc1CBr |
| IUPAC-namn | 1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.02 |
| Formel vikt | 187.9637 |