Läs mer
2-Fluorobenzyl chloride, 98+%
Produktkod. 11414623
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414623 100 g 100g
11404623 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414623 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11566.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 345-35-7 | C7H6ClF | 144.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 345-35-7
Molekylformel C7H6ClF
Molekylvikt (g/mol) 144.57
MDL-nummer MFCD00000892
InChI-nyckel MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-fluorobenzene, o-fluorobenzyl chloride, alpha-chloro-o-fluorotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2-fluoro, alpha-chloro-2-fluorotoluene, 2-fluorobenzylchloride, 1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, toluene, alpha-chloro-o-fluoro, o-fluorobenzylchloride
PubChem CID 9580
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-2-fluorbensen
LEDER FC1=CC=CC=C1CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzyl chloride
Densitet 1.216
Kokpunkt 175°C
Flampunkt 57°C (134°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.5154
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 471699
Formel vikt 144.58
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.