Läs mer
2-Fluorobencylamin, 97 %
Produktkod. 11487507
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487507 50 g 50g
11329619 5 g 5g
11477507 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15623.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3416.27 SEK
    3067.65 SEK / 50g
    Save 348.62 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 89-99-6 | C7H8FN | 125,146 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-99-6
Molekylformel C7H8FN
Molekylvikt (g/mol) 125.146
MDL-nummer MFCD00008107
InChI-nyckel LRFWYBZWRQWZIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzylamine, 2-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-fluoro, o-fluorobenzylamine, benzylamine, o-fluoro, 1-2-fluorophenyl methanamine, 2-fluoro-benzylamine, 2-fluorobenzyl amine, 2-fluorophenyl methylamine, o-fluorobenzyl amine
PubChem CID 66649
IUPAC-namn (2-fluorfenyl)metanamin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CN)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobenzylamine
Densitet 1.099
Kokpunkt 80 °C till 82 °C (18 mmHg)
Flampunkt 67 °C (152 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 508109
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 125.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.