Läs mer
2'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15446117
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446117 5 g 5g
15436117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33301.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 365-12-8
Molekylformel C13H8FO2
Molekylvikt (g/mol) 215.20
MDL-nummer MFCD00278732
InChI-nyckel SLKZDWAZOKIEEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4-2-fluorophenyl benzoic acid, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, maybridge3_006504, amtda094, acmc-1cr23, 4-2-fluorophenyl-benzoic acid, 2'-fluoro-4-biphenylcarboxylic acid
PubChem CID 715022
IUPAC-namn 4-(2-fluorophenyl)benzoic acid
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Smältpunkt 230°C to 232°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 216.21
Procent renhet 97%