Läs mer
2-Fluorobiphenyl-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-fluoro-4-phenylbenzoic acid |
| CAS | 137045-30-8 |
| Molekylformel | C13 H9 F O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Flurbiprofen Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9FO2/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-fluoro-4-phenylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.21 |
| Formel vikt | 216.0587 |