Läs mer
2-Fluorobiphenyl, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10769438 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10769438 5 g Glass bottle 5g
10592138 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10769438 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146840050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 321-60-8
Molekylformel C12H9F
Molekylvikt (g/mol) 172.20
MDL-nummer MFCD00000317
InChI-nyckel KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene
PubChem CID 67579
LEDER FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobiphenyl
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 74.0°C to 76.0°C
Kokpunkt 248.0°C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5C6H4F
Kvantitet 5 g
Beilstein 05,II,482
IUPAC-namn 1-fluoro-2-phenylbenzene
Formel vikt 172.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluorobiphenyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.