Läs mer
2-Fluorobifenyl, 98 %
Produktkod. 11404913
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404913 5 g 5g
11319619 10 g 10g
11414913 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404913 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12227.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 321-60-8 | C12H9F | 172,20 g/mol
2-Fluorobiphenyl används som läkemedel, veterinärmedicinska läkemedel och organiska syntesintermediärer. 2-fluorbifenyl användes som en intern standard för analys av miljöföroreningar i sediment med hjälp av trycksatt vätskeextraktion och gaskromatografi-masspektrometri, som enda kol& energikälla för P. pseudoalcaligenes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-fluorbifenyl används som läkemedel, veterinärmedicinska läkemedel och organiska syntesintermediärer. 2-fluorbifenyl användes som en intern standard för analys av miljöföroreningar i sediment med hjälp av trycksatt vätskeextraktion och gaskromatografi-masspektrometri, som enda kol& energikälla för P. pseudoalcaligenes.
Löslighet
Lösligt i alkohol, eter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 321-60-8
Molekylformel C12H9F
Molekylvikt (g/mol) 172.20
MDL-nummer MFCD00000317
InChI-nyckel KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene
PubChem CID 67579
LEDER FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobiphenyl
Smältpunkt 72°C to 76°C
Densitet 1.245
Kokpunkt 248°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2043175
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
IUPAC-namn 1-fluor-2-fenylbensen
Formel vikt 172.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.