Läs mer
2-fluorkanelsyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10401831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10401831 25 g Glasflaska 25g
10300554 1 g Glasflaska 1g
10606792 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10401831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207100250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 451-69-4
Molekylformel C9H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 166.15
MDL-nummer MFCD00004370
InChI-nyckel IOUDZAFBPDDAMK-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-fluorocinnamic acid, o-fluorocinnamic acid, cinnamic acid, o-fluoro, 2-propenoic acid, 3-2-fluorophenyl, 2e-3-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluoro-phenyl-acrylic acid, 2e-3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluorophenyl-2-propenoic acid, trans-2-fluorocinnamic acid
PubChem CID 735833
IUPAC-namn (E)-3-(2-fluorfenyl)prop-2-ensyra
LEDER OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorocinnamic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 179 °C till 183 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4CH=CHCO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 09, 594
Formel vikt 166.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluorocinnamic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.