Läs mer
2-Fluorocinnamic acid, predominantly trans, 98%
Produktkod. 11448176
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448176 25 g 25g
11438176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15303.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 451-69-4 | C9H7FO2 | 166.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 451-69-4
Molekylformel C9H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 166.15
MDL-nummer MFCD00004370
InChI-nyckel IOUDZAFBPDDAMK-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-fluorocinnamic acid, o-fluorocinnamic acid, cinnamic acid, o-fluoro, 2-propenoic acid, 3-2-fluorophenyl, 2e-3-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluoro-phenyl-acrylic acid, 2e-3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluorophenyl-2-propenoic acid, trans-2-fluorocinnamic acid
PubChem CID 735833
IUPAC-namn (E)-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
LEDER OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorocinnamic acid
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt 179°C to 183°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 1863963
Formel vikt 166.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.