Läs mer
2-fluorocinnaminsyra, TRC
Produktkod. 30400638
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30400638 5 g
1 options
Produktkod. 30400638 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5886435G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorocinnamic Acid
CAS 451-69-4
Molekylformel C9H7FO2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H7FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)C=Cc1ccccc1F
IUPAC-namn 3-(2-fluorfenyl)prop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 166.15
Formel vikt 166.043