Läs mer
2-fluorcyklohexanon, 96 %
Produktkod. 15453347
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453347 250 mg 250mg
11371959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26032.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 694-82-6 | C6H9FO | 116,135 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 694-82-6
Molekylformel C6H9FO
Molekylvikt (g/mol) 116.135
MDL-nummer MFCD01076476
InChI-nyckel VQYOFTVCYSPHPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorocyclohexanone, cyclohexanone, 2-fluoro, 2-fluorocylcohexanone, acmc-209o8v, 2-fluoro-cyclohexan-1-one
PubChem CID 11829404
IUPAC-namn 2-fluorcyklohexan-1-on
LEDER C1CCC(=O)C(C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorocyclohexanone
Densitet 1.08
Kokpunkt 78 °C (17 mmHg)
Flampunkt 71 °C (160 °F)
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 250 mg
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 116.13
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.