Läs mer
2-Fluoroethanol, 95%
Produktkod. 12694937 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 12694937
Brand: Thermo Scientific Acros 170830250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 371-62-0 | C2H5FO | 64.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 371-62-0
Molekylformel C2H5FO
Molekylvikt (g/mol) 64.06
InChI-nyckel GGDYAKVUZMZKRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-fluoro, fluoroethanol, 2-fluoro-1-ethanol, ethylene fluorohydrin, beta-fluoroethanol, 2-fluoroethan-1-ol, monofluorethanol, monofluoroethanol, 2-fluoro-ethanol, unii-4m427a5hml
PubChem CID 9737
IUPAC-namn 2-fluoroethanol
LEDER C(CF)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoroethanol
Smältpunkt -26.5°C
Densitet 1.1080g/mL, 1.108
Kokpunkt 100.0°C to 104.0°C
Flampunkt 34°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel FCH2CH2OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 01,I,17
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible
Formel vikt 64.06
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoroethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/