missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Fluoroethyl Tosylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoroethyl Tosylate |
| CAS | 383-50-6 |
| Molekylformel | C9H11FO3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Fluoro-2-(p-tolylsulfonyloxy)ethane, 1-Fluoro-2-(tosyloxy)ethane, 2-Fluoroethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2-Fluoroethyl 4-toluenesulfonate, 2-Fluoroethyl p-Methylbenzenesulfonate, 2-Fluoroethyl p-Toluenesulfonate, 2-Fluoroethyl Tosylate, 4-Methylbenzenesulfonic Acid 2-Fluoroethyl Ester, Fluoro(tosyloxy)ethane, NSC 82210, Toluene-4-sulfonic Acid 2-Fluoroethyl Ester, p-Toluenesulfonic Acid 2-Fluoroethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11FO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(11,12)13-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCF |
| IUPAC-namn | 2-fluoroethyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vikt | 218.0413 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?