Läs mer
2-Fluoriodobensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoroiodobenzene |
| CAS | 348-52-7 |
| Molekylformel | C6H4FI |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Fluoro-2-iodo-5-trifluoromethylbenzene, 1-Fluoro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-fluorobenzene, 2-Fluoro-1-iodobenzene, 2-Fluorophenyl Iodide, 2-Iodo-1-fluorobenzene, 2-Iodofluorobenzene, NSC 51766, o-Fluoroiodobenzene, o-Fluorophenyl Iodide, o-Iodofluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4FI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| LEDER | Fc1ccccc1I |
| IUPAC-namn | 1-fluoro-2-jodobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 222 |
| Formel vikt | 221.9342 |