Läs mer
2-fluorisosmörsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15413317
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413317 250 mg 250mg
11495560 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25837.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63812-15-7 | C4H7FO2 | 106.096 g/mol
2-fluorisosmörsyraklorid syntetiserades från 2-fluorisosmörsyra och oxalylklorid. Reaktant i syntesen av 2-fluorsyror, estrar och amider från a-dicyanoepoxider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-fluorisosmörsyraklorid syntetiserades från 2-fluorisosmörsyra och oxalylklorid. Reaktant i syntesen av 2-fluorsyror, estrar och amider från a-dicyanoepoxider.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63812-15-7
Molekylformel C4H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 106.096
MDL-nummer MFCD03452788
InChI-nyckel NZDOWZQRNZLBOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoroisobutyric acid, 2-fluoroisobutanoic acid, 2-fluoro-2-methyl-propanoic acid, 2-fluoro-2-methylpropionic acid, fluoroisobutyric acid, acmc-1b6kg, 2-methyl-2-fluoropropionic acid, 2-fluoro-2-methyl-propionic acid, 2-fluoranyl-2-methyl-propanoic acid, propanoic acid, 2-fluoro-2-methyl
PubChem CID 2782828
IUPAC-namn 2-fluor-2-metylpropansyra
LEDER CC(C)(C(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoroisobutyric acid
Kokpunkt 57°C to 58°C (10 mmHg)
Brytningsindex 1.385
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2922
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 106.1
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.