Läs mer
2-Fluoromesitylene, 98%
Produktkod. 11425123
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425123 5 g 5g
11415123 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425123 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12779.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 392-69-8 | C9H11F | 138.19 g/mol
2-Fluoromesitylen, är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2-Fluoromesitylene, är en viktig råvara och
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 392-69-8
Molekylformel C9H11F
Molekylvikt (g/mol) 138.19
MDL-nummer MFCD00052365
InChI-nyckel ZLGPNBBJPOBSLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoromesitylene, mesityl fluoride, 2-fluoromesitylene, 2,4,6-trimethylfluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3,5-trimethyl, 1-fluoro-2,4,6-trimethylbenzene, 2-fluoro-1,3,5-trimethyl-benzene, fluormesitylen, mesitylfluoride, pubchem16939
PubChem CID 136234
IUPAC-namn 2-fluoro-1,3,5-trimetylbensen
LEDER CC1=CC(C)=C(F)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoromesitylene
Densitet 0.975
Kokpunkt 163°C to 165°C
Brytningsindex 1.483
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 138.19
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Trimethylfluorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mesityl fluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.