Läs mer
2-Fluoronapthelene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoronaphthalene |
| CAS | 323-09-1 |
| Molekylformel | C10 H7 F |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Fluoronaphthalene, NSC 26048, β-Fluoronaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7F/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| LEDER | Fc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-fluoronaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.16 |
| Formel vikt | 146.0532 |