Läs mer
2-Fluorofenacylbromid, 98 %
Produktkod. 12075400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12075400 25 g 25g
12065400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12075400 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446670250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 655-15-2 | C8H6BrFO | 217,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 655-15-2
Molekylformel C8H6BrFO
Molekylvikt (g/mol) 217.04
InChI-nyckel QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2'-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethanone, 2-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-fluorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl, o-fluorophenacyl bromide, omega-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2'-fluorophenyl ethanone
PubChem CID 2737449
IUPAC-namn 2-brom-l-(2-fluorfenyl)etanon
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorophenacyl bromide
Kokpunkt 61,0 °C till 63,0 °C (0,1 Torr)
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 217.04
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluorophenacyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.