Läs mer
2-Fluorophenacyl Chloride, TRC
Produktkod. 30401530
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30401530 2.5 g 2.5g
30391310 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30401530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5951752.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53688-17-8
Molekylformel C8H6ClFO
Molekylvikt (g/mol) 172.58
Synonym 2-Chloro-1-(2-fluorophenyl)ethanone, 2-Fluorophenylacetyl Chloride, o-Fluorophenacyl Chloride
LEDER Fc1ccccc1C(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorophenacyl Chloride
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H6ClFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
Formel vikt 172.0091