Läs mer
2-Fluorophenethyl bromide, 97%
Produktkod. 11914541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11914541 5 g 5g
11904541 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11914541 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440120050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91319-54-9 | C8H8BrF | 203.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91319-54-9
Molekylformel C8H8BrF
Molekylvikt (g/mol) 203.05
InChI-nyckel FQGDFWIQBCQXPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-2-fluorobenzene, 1-2-bromo-ethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro, 2-2-bromoethyl-1-fluorobenzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro-benzene, 2-fluorophenyl-ethylbromide, acmc-209wk4, 2-fluorophenyl ethyl bromide, 2-2-fluorophenyl-ethylbromide
PubChem CID 2756964
IUPAC-namn 1-(2-brometyl)-2-fluorbensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CCBr)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorophenethyl bromide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 73°C to 75°C (20.0 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 203.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluorophenethyl bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.