Läs mer
2-fluorfenol, 98 %
Produktkod. 11487187
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487187 100 g 100g
11477187 25 g 25g
11497187 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14979.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 367-12-4 | C6H5FO | 112,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-12-4
Molekylformel C6H5FO
Molekylvikt (g/mol) 112.10
MDL-nummer MFCD00002155
InChI-nyckel HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorophenol, phenol, 2-fluoro, phenol, o-fluoro, 1-fluoro-2-hydroxybenzene, 2-fluorohydroxybenzene, fluorophenol, unii-i9ow1nly9r, 2-fluoro-phenol, phenol, fluoro, ccris 1226
PubChem CID 9707
IUPAC-namn 2-fluorfenol
LEDER OC1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorophenol
Smältpunkt 14 °C till 16 °C
Densitet 1.215
Kokpunkt 150 °C till 152 °C
Flampunkt 46 °C (114 °F)
Odör Fenolliknande
Brytningsindex 1.514
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1905112
Formel vikt 112.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.