Läs mer
2-fluorfenol, 98 %
Produktkod. 10606312 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10606312 100 g Glasflaska 100g
10467110 10 g Glasflaska 10g
10360544 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10606312 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119541000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 367-12-4 | C6H5FO | 112,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-12-4
Molekylformel C6H5FO
Molekylvikt (g/mol) 112.10
MDL-nummer MFCD00002155
InChI-nyckel HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorophenol, phenol, 2-fluoro, phenol, o-fluoro, 1-fluoro-2-hydroxybenzene, 2-fluorohydroxybenzene, fluorophenol, unii-i9ow1nly9r, 2-fluoro-phenol, phenol, fluoro, ccris 1226
PubChem CID 9707
IUPAC-namn 2-fluorfenol
LEDER OC1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorophenol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 16,1 °C
Färg Brun-gul till färglös
Densitet 1.2560g/mL, 1.256
Kokpunkt 152 °C
Flampunkt 46 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4OH
Brytningsindex 1,5134 till 1,5154
Kvantitet 100 g
Beilstein 06, I, 97
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 37,7 g/L (20 °C)
Formel vikt 112.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluorophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.