Läs mer
(2-Fluorophenoxy)acetic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Fluorophenoxy)acetic acid |
| CAS | 348-10-7 |
| Molekylformel | C8H7FO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FO3/c9-6-3-1-2-4-7(6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)COc1ccccc1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.14 |
| Formel vikt | 170.0379 |