Läs mer
2-Fluorophenyl Cyclopentyl Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluorophenyl Cyclopentyl Ketone |
| CAS | 111982-45-7 |
| Molekylformel | C12H13FO |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13FO/c13-11-8-4-3-7-10(11)12(14)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9H,1-2,5-6H2 |
| LEDER | Fc1ccccc1C(=O)C2CCCC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.23 |
| Formel vikt | 192.095 |