Läs mer
2-Fluorophenyl isocyanate, ≥95%, Maybridge
Produktkod. 10667113
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10667113 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10667113 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01843DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorophenyl isocyanate
CAS 16744-98-2
CAS Min % 95.0
Densitet 1.222g/mL
Analysprocentintervall 95%+
Molekylformel C7H4FNO
Linjär formel FC6H4NCO
MDL-nummer MFCD00001996
Kvantitet 1 g
Synonym 2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
InChI-nyckel VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
IUPAC-namn 1-fluoro-2-isocyanatobenzene
Molekylvikt (g/mol) 137.113
PubChem CID 85588
Formel vikt 137.11
Procent renhet 95%