Läs mer
2-Fluorofenylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11309619
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309619 1 g 1g
11418067 5 g 5g
11428067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309619 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17466.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 16744-98-2 | C7H4FNO | 137,113 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16744-98-2
Molekylformel C7H4FNO
Molekylvikt (g/mol) 137.113
MDL-nummer MFCD00001996
InChI-nyckel VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
PubChem CID 85588
IUPAC-namn 1-fluor-2-isocyanatbensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorophenyl isocyanate
Kokpunkt 56°C to 58°C (10 mmHg)
Flampunkt 50°C (122°F)
Odör Pungent, Makes Eyes Water
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3080
Beilstein 1210127
Formel vikt 137.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.