Läs mer
2-fluorfenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7024107
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493867 5 g 5g
11403877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18314.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38985-64-7 | C7H4FNS | 153.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38985-64-7
Molekylformel C7H4FNS
Molekylvikt (g/mol) 153.17
MDL-nummer MFCD00004800
InChI-nyckel OAGDRIUTLPDSMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl isothiocyanate, o-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isothiocyanato, 2-fluorophenylisothiocyanate, 1-fluoro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-fluorophenyl ester, benzene,1-fluoro-2-isothiocyanato, o-fluoro phenyl isothiocyanate, 2-fluorobenzenisothiocyanate, timtec-bb sbb006546
PubChem CID 97520
IUPAC-namn 1-fluoro-2-isotiocyanatobensen
LEDER FC1=CC=CC=C1N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorophenyl isothiocyanate
Densitet 1.248
Kokpunkt 103°C to 104°C (12 mmHg)
Flampunkt 97°C (206°F)
Brytningsindex 1.6254
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 4176581
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 153.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.