Läs mer
(2-fluorfenyl)metansulfonylklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10091524
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10091524 250 mg 250mg
10028322 1 g 1g
10408904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10091524 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07770CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 24974-71-8
Molekylformel C7H6ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 208.63
MDL-nummer MFCD04117455
InChI-nyckel CJDWSUDXKHLMCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 2-fluorobenzylsulfonyl chloride, 2-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, chloro 2-fluorophenyl methyl sulfone, alpha-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, benzenemethanesulfonyl chloride, 2-fluoro, 2-fluorophenyl-methanesulfonyl chloride, pubchem10055
PubChem CID 573052
IUPAC-namn (2-fluorfenyl)metansulfonylklorid
LEDER FC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 208.64
Procent renhet 95%