Läs mer
(2-fluorfenyl)metansulfonylklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10408904
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10408904 5 g 5g
10091524 250 mg 250mg
10028322 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10408904 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07770DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 24974-71-8
Molekylformel C7H6ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 208.63
MDL-nummer MFCD04117455
InChI-nyckel CJDWSUDXKHLMCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 2-fluorobenzylsulfonyl chloride, 2-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, chloro 2-fluorophenyl methyl sulfone, alpha-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, benzenemethanesulfonyl chloride, 2-fluoro, 2-fluorophenyl-methanesulfonyl chloride, pubchem10055
PubChem CID 573052
IUPAC-namn (2-fluorfenyl)metansulfonylklorid
LEDER FC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 208.64
Procent renhet 95%